주요 문서
T6412
Sigma-Aldrich
2,3,4,6-Tetra-O-benzyl-D-galactose
≥98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C34H36O6
CAS Number:
Molecular Weight:
540.65
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
생물학적 소스
synthetic (organic)
분석
≥98%
양식
powder
광학 활성
[α]25/D 9.0 to 13.0 °, c = 1% (w/v) in chloroform
기술
thin layer chromatography (TLC): suitable
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC1O[C@H](COCc2ccccc2)[C@H](OCc3ccccc3)[C@H](OCc4ccccc4)[C@H]1OCc5ccccc5
InChI
1S/C34H36O6/c35-34-33(39-24-29-19-11-4-12-20-29)32(38-23-28-17-9-3-10-18-28)31(37-22-27-15-7-2-8-16-27)30(40-34)25-36-21-26-13-5-1-6-14-26/h1-20,30-35H,21-25H2/t30-,31+,32+,33-,34?/m1/s1
InChI key
OGOMAWHSXRDAKZ-BJPULKCASA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)