주요 문서
T3699
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-T7 tag, Peroxidase conjugate antibody produced in mouse
2.0-3.0 mg/mL, purified immunoglobulin, lyophilized powder
동의어(들):
Monoclonal Anti-T7 tag antibody produced in mouse
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
생물학적 소스
mouse
결합
peroxidase conjugate
항체 형태
purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
T7 Tag
양식
lyophilized powder
농도
2.0-3.0 mg/mL
기술
indirect ELISA: suitable
동형
IgM
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
면역원
synthetic peptide corresponding to the T7-tag (MASMTGGQQMG-K), conjugated to KLH
물리적 형태
Supplied as a lyophilized powder. After reconstitution the solution contains 1% BSA and 0.01% thimerosal in 0.01 M sodium phosphate buffered saline, pH 7.4.
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Victoria A Hassebroek et al.
Molecular biology of the cell, 31(23), 2537-2556 (2020-09-03)
Proper chromosome segregation is essential for faithful cell division and if not maintained results in defective cell function caused by the abnormal distribution of genetic information. Polo-like kinase 1-interacting checkpoint helicase (PICH) is a DNA translocase essential for chromosome bridge