제품명
Anti-Tubulin antibody produced in rabbit, whole antiserum
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
결합
unconjugated
항체 형태
whole antiserum
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
포함
15 mM sodium azide
종 반응성
chicken, mouse
기술
indirect immunofluorescence: 1:80 using cultured fibroblasts
western blot: 1:200 using chicken gizzard extract or mouse brain extract
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
mouse ... Tuba1b(22143) , Tubb2a(22151) , Tubb2b(73710) , Tubb2c(227613)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
문서
Microtubules of the eukaryotic cytoskeleton are composed of a heterodimer of α- and β-tubulin. In addition to α-and β-tubulin, several other tubulins have been identified, bringing the number of distinct tubulin classes to seven.