주요 문서
T2168
Sigma-Aldrich
Nalgene® centrifuge tubes, Oak Ridge Style 3114
capacity 10 mL, pack of 2 ea
동의어(들):
High-Speed ​​Centrifuge Tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
2 EA
₩139,360
₩139,360
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
2 EA
₩139,360
About This Item
UNSPSC 코드:
41121703
NACRES:
NB.11
₩139,360
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
material
FEP
Tefzel® closure
round bottom tube
screw top cap
무균
non-sterile
특징
RCF 10,000 × g
포장
pack of 2 ea
제조업체/상표
Nalgene® 3114-0010
용량
10 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Tefzel is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)