Z640891
BRAND® centrifuge tubes
capacity 20 mL, polypropylene, without cap, pack of 50 ea
동의어(들):
115348, Centrifuge tubes, Microcentrifuge tubes, Round bottom tubes, Tubes
크기 선택
₩163,720
크기 선택
About This Item
₩163,720
추천 제품
material
beaded neck tube
cylindrical tube
polypropylene
polypropylene
round bottom tube
무균
non-sterile
특징
autoclavable at 121°C and withstand RCF of up to 5,000 × g
without cap
포장
pack of 50 ea
제조업체/상표
BRAND 115348
용량
20 mL
튜브 깊이 × 높이
100 mm × 20 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- BRAND® centrifuge tubes are made of high-quality, chemically resistant polypropylene.
- The even and thick walls facilitate optimal results.
- The cylindrical tubes feature a beaded rim.
- Caps/stoppers are available separately.
특징 및 장점
기타 정보
법적 정보
관련 제품
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객