주요 문서
T2005
Sigma-Aldrich
2-Thiophenecarboxylic acid
동의어(들):
α-Thenoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
EC Number:
UNSPSC 코드:
12352200
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)