주요 문서
538582
Sigma-Aldrich
2,4-Dihydroxybenzoic acid hydrazide
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 G
₩216,195
₩216,195
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
25 G
₩216,195
About This Item
Linear Formula:
(OH)2C6H3CONHNH2
CAS Number:
Molecular Weight:
168.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩216,195
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
97%
mp
247-250 °C (lit.)
작용기
amine
hydrazine
SMILES string
NNC(=O)c1ccc(O)cc1O
InChI
1S/C7H8N2O3/c8-9-7(12)5-2-1-4(10)3-6(5)11/h1-3,10-11H,8H2,(H,9,12)
InChI key
GOPUHTXVZGIOHN-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
2,4-Dihydroxybenzoic acid hydrazide is a phenolic hydrazide. 2,4-Dihydroxybenzohydrazide can be prepared by employing ethyl 2,4-dihydroxybenzoate and hydrazine hydrate as starting reagent.[1]
애플리케이션
2,4-Dihydroxybenzoic acid hydrazide may be used in the synthesis of:
  • 2,4-dihydroxy-N′-(4-methoxybenzylidene)benzohydrazide[2]
  • 2,4-dihydroxy-N′-(2-hydroxy-4-methoxybenzylidene)benzohydrazide[3]
  • (E)-2,4-dihydroxy-N′-(2-hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzylidene) benzohydrazide dihydrate[4]
  • [N′-(5-chloro-2-oxidobenzyl-κO)-2,4-dihydroxybenzohydrazidato-κ2N′,O](methanol-κO)dioxidomolybdenum(VI)–4,4′-bipyridine[5]
  • (E)-N′-(3,4-dimethoxybenzylidene)-2,4-dihydroxybenzohydrazide methanol solvate[6]
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
2, 4-Dihydroxy-N'-(4-methoxybenzylidene) benzohydrazide.
Diao YP, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 64(2), o470-o470 (2008)
(E)-N'-(3, 4-Dimethoxybenzylidene)-2, 4-dihydroxybenzohydrazide methanol solvate.
Zhang QL, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 65(10), o2392-o2393 (2009)
2, 4-Dihydroxy-N'-(2-hydroxy-4-methoxybenzylidene) benzohydrazide.
Han YY and Zhao QR.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 66(5), o1041-o1041 (2010)
[N'-(5-Chloro-2-oxidobenzyl-?O)-2, 4-dihydroxybenzohydrazidato-?2N',O](methanol-?O) dioxidomolybdenum (VI)?4, 4'-bipyridine (1/1).
Ngan NK, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 67(6), m747-m747 (2011)
Synthesis of 2, 4-Dihydroxybenzohydrazide.
Camber B and Dziewiatkowski DD.
Journal of the American Chemical Society, 73(8), 4021-4021 (1951)