T122
Telenzepine dihydrochloride hydrate
solid, ≥98% (HPLC)
동의어(들):
4,9-Dihydro-3-methyl-4-[(4-methyl-1-piperazinyl)acetyl]-10H-thieno[3,4-b][1,5]benzodiazepin-10-one dihydrochloride
크기 선택
About This Item
추천 제품
분석
≥98% (HPLC)
양식
solid
색상
white
solubility
H2O: >10 mg/mL
SMILES string
O.Cl.Cl.CN1CCN(CC1)CC(=O)N2c3ccccc3NC(=O)c4csc(C)c24
InChI
1S/C19H22N4O2S.2ClH.H2O/c1-13-18-14(12-26-13)19(25)20-15-5-3-4-6-16(15)23(18)17(24)11-22-9-7-21(2)8-10-22;;;/h3-6,12H,7-11H2,1-2H3,(H,20,25);2*1H;1H2
InChI key
HZWCRPGARSMPNS-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... CHRM1(1128)
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
특징 및 장점
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable