T0647
TAPS sodium salt
≥99% (titration)
동의어(들):
3-[N,N-Bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-hydroxypropanesulfonic acid sodium salt, TAPS NA, N-tris(Hydroxymethyl)methyl-3-aminopropanesulfonic acid sodium-potassium salt, [(2-Hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)ethyl)amino]-1-propanesulfonic acid sodium-potassium salt
크기 선택
About This Item
추천 제품
분석
≥99% (titration)
양식
crystalline powder
불순물
≤1% water content (Karl Fischer)
유용한 pH 범위
7.7-9.1
pKa(25 °C)
8.4
solubility
water: 0.33 g/mL, clear to slightly hazy, colorless
양이온 미량물
Pb: ≤5 ppm
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
[Na+].OCC(CO)(CO)NCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H17NO6S.Na/c9-4-7(5-10,6-11)8-2-1-3-15(12,13)14;/h8-11H,1-6H2,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
InChI key
FEGYIWVHCSRXCG-UHFFFAOYSA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)