T5130
TAPS
≥99.5% (titration)
동의어(들):
N-[Tris(hydroxymethyl)methyl]-3-aminopropanesulfonic acid, [(2-Hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)ethyl)amino]-1-propanesulfonic acid
About This Item
추천 제품
분석
≥99.5% (titration)
양식
crystalline powder
유용한 pH 범위
7.7-9.1
pKa
8.4
mp
230-235 °C (dec.)
solubility
water: 0.5 g/mL, clear, colorless
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
OCC(CO)(CO)NCCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H17NO6S/c9-4-7(5-10,6-11)8-2-1-3-15(12,13)14/h8-11H,1-6H2,(H,12,13,14)
InChI key
YNLCVAQJIKOXER-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
관련 콘텐츠
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.
생산 규모에 적합한 고순도 생물학적 버퍼에 대해 살펴보세요. 당사의 전문적인 제조 솔루션을 통해 안정성, pH 제어 및 일관된 공급을 유지할 수 있습니다.