T0203
TGFβR2 (190-end), active, GST tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
동의어(들):
AAT3, FAA3, HPNCC6, MFS2, RIIC, TAAD2, TGFR-2
크기 선택
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
human
Quality Level
재조합
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
제품 라인
PRECISIO® Kinase
분석
≥70% (SDS-PAGE)
양식
buffered aqueous glycerol solution
특이 활성도
6-8 nmol/min·mg
분자량
~68 kDa
UniProt 수납 번호
응용 분야
cell analysis
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
유전자 정보
human ... TGFBR2(7048)
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
법적 정보
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터