주요 문서
SYNF44243L
Synthware three neck round bottom flask with vertical side necks
bottle capacity 3000 mL, side joint: ST/NS 24/40
동의어(들):
Synthware F44243L, 3-neck round flask
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104812
NACRES:
NB.43
material
clear
조인트
side joint: ST/NS24/40
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Kemtech F44243L
보틀(bottle) 용량
3000 mL
일반 설명
Flask, Round Bottom, 3 Neck, Center 24/40, Side 24/40, 3L
애플리케이션
kemetch; synthware; flask; round bottom; three neck
특징 및 장점
Organic Chemistry
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)