주요 문서
SYNB140250
Synthware Glass wide mouth media bottle
borosilicate glass 3.3, capacity 250 mL, orange polypropylene cap
동의어(들):
Synthware B140250, glass graduated bottle with screw cap
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 EACH
₩24,157
₩24,157
예상 입고일2025년 5월 16일세부사항
크기 선택
보기 변경
1 EACH
₩24,157
About This Item
UNSPSC 코드:
41104812
NACRES:
NB.43
₩24,157
예상 입고일2025년 5월 16일세부사항
material
borosilicate glass 3.3
clear bottle
orange polypropylene cap
wide-mouth
무균
non-sterile
특징
with cap
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Kemtech B140500
용량
250 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
GL45 Wide Mouth Media Storage Bottle With Color Caps, 250mL includes Accessories: GL45-H
애플리케이션
kemetch; synthware; media bottle; GL45
특징 및 장점
Organic Chemistry
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)