SRP9001
Leukemia Inhibitory Factor human
≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in HEK 293 cells, liquid, suitable for cell culture
동의어(들):
Differentiation-stimulating factor, Emfilermin, LIF, Melanoma-derived LPL inhibitor
크기 선택
₩632,751
크기 선택
About This Item
₩632,751
추천 제품
제품명
Leukemia Inhibitory Factor, human, recombinant, expressed in HEK 293 cells
생물학적 소스
human
Quality Level
재조합
expressed in HEK 293 cells
분석
≥95% (SDS-PAGE)
양식
liquid
효능
≤0.5 ng/mL M1 cells proliferation inhibition EC50
분자량
20 kDa
포장
pkg of 10 μg
기술
cell culture | mammalian: suitable
불순물
≤1 EU/μg protein Endotoxin level
UniProt 수납 번호
저장 온도
−20°C
유전자 정보
human ... LIF(3976)
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
제조 메모
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
문서
Read article on hematopoietic cytokines and hematopoiesis