재조합
expressed in HEK 293 cells
분석
>90% (SDS-PAGE)
양식
liquid
분자량
~150 kDa by SDS-PAGE
포장
pkg of 10 μg
저장 조건
avoid repeated freeze/thaw cycles
농도
≥0.2 mg/mL
기술
ligand binding assay: suitable
불순물
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
적합성
suitable for molecular biology
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
유전자 정보
human ... JAG1(182)
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
기타 정보
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터