주요 문서
SRP5349
Sigma-Aldrich
IKK-γ, GST tagged human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
동의어(들):
AMCBX1, FIP-3, FIP3, Fip3p, IKBKG, IKK-gamma, IP, IP1, IP2, IPD2, NEMO
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
20 μG
₩422,748
₩422,748
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
20 μG
₩422,748
About This Item
CAS Number:
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.32
₩422,748
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
생물학적 소스
human
재조합
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
분석
≥70% (SDS-PAGE)
양식
buffered aqueous glycerol solution
분자량
~73 kDa
NCBI 수납 번호
응용 분야
cell analysis
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
유전자 정보
human ... IKBKG(8517)
일반 설명
IKKgamma is a serine/threonine protein kinase that phosphorylates the I-kappa-B protein which is an inhibitor of the transcription factor NF-kappa-B complex. Phosphorylation of I-kappa-B protein triggers the degradation of the inhibitor via the ubiquitination pathway, thereby activating NF-kappa-B complex. IKKgamma forms dimers and trimers and interacts preferentially with IKKbeta but not IKKalpha. IKKgamma associates with activated ATM after the induction of DNA double-strand breaks. ATM phosphorylates serine-85 of IKKgamma to promote its ubiquitin-dependent nuclear export.
물리적 형태
Supplied in 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, 10 mM glutathione, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25% glycerol.
제조 메모
After opening, aliquot into smaller quantities and store at -70 °C. Avoid repeating handling and multiple freeze/thaw cycles.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)