주요 문서
SRP5301
Sigma-Aldrich
FGFR3 (K650E), active, GST tagged human
PRECISIO®, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
동의어(들):
ACH, CD333, CEK2, HSFGFR3EX, JTK4
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 μG
₩609,914
₩609,914
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 μG
₩609,914
About This Item
UNSPSC 코드:
51111800
NACRES:
NA.32
₩609,914
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
재조합
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
제품 라인
PRECISIO®
분석
≥70% (SDS-PAGE)
양식
buffered aqueous glycerol solution
특이 활성도
11.2-16.8 nmol/min·mg
분자량
~73 kDa
NCBI 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
유전자 정보
human ... FGFR3(2261)
일반 설명
Fibroblast growth factor receptor 3 (FGFR3) is part of a family of fibroblast growth factor receptors that share similar structure and function. FGFR3 plays a role in several important cellular processes, including regulation of cell growth and division, determination of cell fate, formation of blood vessels, wound healing and embryo development. FGFR3 is involved in the development and maintenance of bone and brain tissue. Mutations in FGFR3 have been implicated in causing bladder cancer, cancer of white blood cells (multiple myeloma) and cervical cancer.
물리적 형태
Supplied in 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, 10 mM glutathione, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25% glycerol.
제조 메모
After opening, aliquot into smaller quantities and store at -70 °C. Avoid repeating handling and multiple freeze/thaw cycles.
법적 정보
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)