재조합
expressed in E. coli
분석
≥98% (SDS-PAGE)
양식
lyophilized
효능
2-5 ng/mL ED50 (it′s ability to stimulate the proliferation of human SH-SY5Y cells)
분자량
~24 kDa
포장
pkg of 20 μg
저장 조건
avoid repeated freeze/thaw cycles
불순물
endotoxin, tested
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
유전자 정보
human ... ARTN(9048)
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
제조 메모
재구성
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터