₩555,713
예상 입고일2025년 7월 07일세부사항
추천 제품
생물학적 소스
human
재조합
expressed in E. coli
분석
≥96% (HPLC)
≥96% (SDS-PAGE)
양식
lyophilized
분자량
44.6 kDa
포장
pkg of 25 μg
기술
cell culture | mammalian: suitable
불순물
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
색상
white to off-white
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
유전자 정보
human ... SERPINI1(5274)
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
서열
물리적 형태
재구성
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터