SRP3055
Heregulin beta -1 human
Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
동의어(들):
NRG1-b1, Neuregulin1
크기 선택
₩882,238
크기 선택
About This Item
₩882,238
추천 제품
생물학적 소스
human
재조합
expressed in E. coli
분석
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
양식
lyophilized
효능
≤0.5 ng/mL
분자량
7.5 kDa
포장
pkg of 50 μg
기술
cell culture | mammalian: suitable
불순물
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
색상
white to off-white
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
유전자 정보
human ... NRG1(3084)
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
서열
물리적 형태
재구성
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
이미 열람한 고객
P-Rex1 cooperates with PDGFR? to drive cellular migration in 3D microenvironments.