주요 문서
SRP0707
Sigma-Aldrich
PAD Cocktail, Active
recombinant
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
25 μG
₩663,810
₩663,810
예상 입고일2025년 6월 12일세부사항
크기 선택
보기 변경
25 μG
₩663,810
About This Item
UNSPSC 코드:
12352202
NACRES:
NA.77
₩663,810
예상 입고일2025년 6월 12일세부사항
재조합
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
분석
70-95% (SDS-PAGE)
양식
frozen liquid
분자량
~95-100 kDa
농도
0.5 μg/μL (0.1 ug/uL each PAD)
수납 번호(accession number)
BC025718
BC049947
NM_013358
NM_016233
NM_207421
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
애플리케이션
Useful for citrullination and Western blot.
생화학적/생리학적 작용
The five full length recombinant PAD proteins (1, 2, 3, 4 and 6) expressed by baculovirus in Sf9 insect cells using N-terminal GST tags. This mixture is ideally suited for in vitro citrullination of protein targets.
재구성
Formulated in 50mM Tris-HCl, pH 7.5, 50mM NaCl, 10mM glutathione, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, with 25% glycerol.
저장 및 안정성
Store in aliquots at -70°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)