주요 문서
SRP0603
Sigma-Aldrich
TIGIT, FC Fusion, Biotin Labeled
recombinant, expressed in HEK 293 cells
동의어(들):
T-cell immunoreceptor with Ig and ITIM domains, V-set and immunoglobulin domain-containing protein 9 (VSIG9), V-set and transmembrane domaincontaining protein 3 (VSTM3)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 μG
₩1,002,110
₩1,002,110
예상 입고일2025년 5월 26일세부사항
크기 선택
보기 변경
50 μG
₩1,002,110
About This Item
UNSPSC 코드:
12352202
NACRES:
NA.26
₩1,002,110
예상 입고일2025년 5월 26일세부사항
재조합
expressed in HEK 293 cells
양식
frozen liquid
분자량
41.6 kDa
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
유전자 정보
human ... TIGIT(201633)
일반 설명
Human T-cell immunoreceptor with Ig and ITIM domains (TIGIT), also known as V-set and immunoglobulin domain-containing protein 9 (VSIG9), and V-set and transmembrane domaincontaining protein 3 (VSTM3), GenBank Accession No. NM_173799, a.a. 22-141 fused to Fc region of human IgG1 and enzymatically biotinylated using Avitag technology, expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 41.6 kDa (monomer). This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.
물리적 형태
Aqueous solution
법적 정보
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)