주요 문서
SRP0569
Sigma-Aldrich
Human PD-L1 (CD274), FLAG® -Tag
recombinant, expressed in HEK 293 cells
동의어(들):
CD274 and B7 homolog 1 (B7-H1), PDCD1 ligand 1, PDCD1L1, Programmed Cell Death 1 Ligand 1, programmed death ligand 1
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 μG
₩751,506
₩751,506
예상 입고일2025년 6월 20일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
50 μG
₩751,506
About This Item
UNSPSC 코드:
12352202
NACRES:
NA.26
₩751,506
예상 입고일2025년 6월 20일세부사항
벌크 견적 요청
재조합
expressed in HEK 293 cells
양식
frozen liquid
분자량
26 kDa
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
유전자 정보
human ... CD274(29126)
일반 설명
Human Programmed Cell Death 1 Ligand 1 (PD-L1), also known as CD274 and B7 homolog 1 (B7-H1), PDCD1 ligand 1, programmed death ligand 1, PDCD1L1, GenBank Accession No. NM_014143, a.a. 19-239, with a C-terminal FLAG-tag, expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 26 kDa. This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation.
물리적 형태
Aqueous solution
법적 정보
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)