주요 문서
SRP0534
Sigma-Aldrich
CD44, FC Fusion, Biotin Labeled
recombinant, expressed in HEK 293 cells
동의어(들):
GP90 lymphocyte homing/adhesion receptor, HUTCH-I, epican, extracellular matrix receptor III, homing cell adhesion molecule (HCAM), phagocytic glyco-protein I (PGP-1)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 μG
₩1,002,110
₩1,002,110
예상 입고일2025년 6월 27일세부사항
크기 선택
보기 변경
50 μG
₩1,002,110
About This Item
UNSPSC 코드:
12352202
NACRES:
NA.26
₩1,002,110
예상 입고일2025년 6월 27일세부사항
재조합
expressed in HEK 293 cells
양식
frozen liquid
분자량
50.6 kDa
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
유전자 정보
human ... CD44(960)
관련 카테고리
일반 설명
Human secreted CD44, also known as epican, extracellular matrix receptor III, GP90 lymphocyte homing/adhesion receptor, HUTCH-I, or phagocytic glycoprotein I (PGP-1), GenBank Accession No. NM_000610, a.a. 21-220 expressed in a HEK293 cell expression system, fused at the C-terminus to the Fc portion of human IgG1, and enzymatically biotin-labeled using Avitag technology. MW = 50.6 kDa (monomer). This protein runs at a higher M.W. by SDS-PAGE due to glycosylation.
물리적 형태
Aqueous solution
법적 정보
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)