주요 문서
SRP0521
Sigma-Aldrich
Human PD-L2 (CD273), FC Fusion, Biotin Labeled
recombinant, expressed in HEK 293 cells
동의어(들):
B7-DC, CD273, PD-L2, PDCDL1G2, Programmed Cell Death 2 Ligand 2
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
50 μG
₩737,804
₩737,804
예상 입고일2025년 4월 29일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
50 μG
₩737,804
About This Item
UNSPSC 코드:
12352202
NACRES:
NA.26
₩737,804
예상 입고일2025년 4월 29일세부사항
벌크 견적 요청
재조합
expressed in HEK 293 cells
양식
frozen liquid
분자량
51 kDa
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
유전자 정보
일반 설명
Human secreted Programmed Death Ligand 2 (PD-L2)-Fc fusion protein, also known as CD273, PDCDL1G2, and B7-DC, GenBank Accession No. NM_025239, a.a. 20-219, fused at the C-terminus to the Fc portion of human IgG1, with C-terminal Avitag expressed in a HEK293 cell expression system and enzymatically biotinlabeled using Avitag technology. MW = 51 kDa.
물리적 형태
Aqueous solution
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)