ABC327
Anti-PD-L2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
동의어(들):
Programmed cell death 1 ligand 2, PD-1 ligand 2, PD-L2, PDCD1 ligand 2, Programmed death ligand 2, Butyrophilin B7-DC, B7-DC, CD273
크기 선택
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
정제법
affinity chromatography
종 반응성
human, mouse
기술
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... PDCD1LG2(80380)
일반 설명
특이성
면역원
애플리케이션
Immunofluorescence Analysis: 20 μg/mL from a representative lot detected PD-L2 in mouse brain cells.
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
품질
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected PD-L2 in 15 µg of Raji cell lysate.
표적 설명
물리적 형태
저장 및 안정성
분석 메모
Raji cell lysate
기타 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable