주요 문서
SRP0488
Sigma-Aldrich
PLA2G12A human
recombinant, expressed in mammalian cells, ≥80% (SDS-PAGE)
동의어(들):
GXII, Phospholipase A2 G12, ROSSY
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
20 μG
₩1,095,084
₩1,095,084
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
크기 선택
보기 변경
20 μG
₩1,095,084
About This Item
UNSPSC 코드:
12352202
NACRES:
NA.32
₩1,095,084
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
생물학적 소스
human
재조합
expressed in mammalian cells
분석
≥80% (SDS-PAGE)
양식
aqueous solution
분자량
22 kDa
포장
pkg of 10 and 20 μg
저장 조건
avoid repeated freeze/thaw cycles
농도
0.14 mg/mL
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
유전자 정보
일반 설명
Human PLA2G12A (GenBank Accession No. NM_030821), amino acids 23-189(end) with C-terminal His-tag, MW=22 kDa, expressed in a mammalian cell expression system.
애플리케이션
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
물리적 형태
Fomulated in 40 mM Tris-HCl, pH 8.0, 110 mM NaCl, 2.2 mM KCl, 200 mM Imidazole, and 20% Glycerol.
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Marianne Berg et al.
Molecular cancer, 9, 100-100 (2010-05-13)
Estimates suggest that up to 30% of colorectal cancers (CRC) may develop due to an increased genetic risk. The mean age at diagnosis for CRC is about 70 years. Time of disease onset 20 years younger than the mean age