주요 문서
SRP0472
Sigma-Aldrich
TAF1L (1398-1649) GST tag human
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
동의어(들):
TAF1 RNA polymerase II, TATA box binding protein (TBP)-associated factor, 210 kDa-like, TAF2A2
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
100 μG
₩1,166,134
₩1,166,134
예상 입고일2025년 7월 08일세부사항
크기 선택
보기 변경
100 μG
₩1,166,134
About This Item
UNSPSC 코드:
12352202
NACRES:
NA.32
₩1,166,134
예상 입고일2025년 7월 08일세부사항
생물학적 소스
human
재조합
expressed in E. coli
분석
≥80% (SDS-PAGE)
양식
aqueous solution
분자량
56.1 kDa
포장
pkg of 100 μg
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
유전자 정보
human ... TAF1L(138474)
일반 설명
Human TAF1 RNA polymerase II, TAT box binding protein (TBP)-associated factor, also known as TAF1L (GenBank Accession No. NM_153809) amino acids 1398 – 1649 with N-terminal GST-tag, MW = 56.1 kDa, expressed in an E. coli expression system
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
P Jeremy Wang et al.
Human molecular genetics, 11(19), 2341-2346 (2002-09-10)
TAF(II)250, the largest subunit of the general transcription factor TFIID, is expressed from the human X chromosome, at least in somatic cells. In male meiosis, however, the sex chromosomes are transcriptionally silenced, while the autosomes remain active. How then are