추천 제품
Grade
analytical standard
Quality Level
vapor density
>1 (vs air)
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
분석
≥95.0% (GC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
포함
0.01-0.04% monomethyl ether hydroquinone as stabilizer
refractive index
n20/D 1.470-1.474
n20/D 1.472 (lit.)
density
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCC(COC(=O)C(C)=C)(COC(=O)C(C)=C)COC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C18H26O6/c1-8-18(9-22-15(19)12(2)3,10-23-16(20)13(4)5)11-24-17(21)14(6)7/h2,4,6,8-11H2,1,3,5,7H3
InChI key
OKKRPWIIYQTPQF-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food. Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.