주요 문서
SRP0407
Sigma-Aldrich
Histone H2b full length human
recombinant, expressed in E. coli, ≥65% (SDS-PAGE)
동의어(들):
H2BFA, histone cluster 1, H2bg
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
1 MG
₩1,002,211
₩1,002,211
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
1 MG
₩1,002,211
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
₩1,002,211
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
생물학적 소스
human
재조합
expressed in E. coli
분석
≥65% (SDS-PAGE)
양식
aqueous solution
분자량
14.6 kDa
포장
pkg of 1 mg
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
유전자 정보
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Abba Kastin
Handbook of Biologically Active Peptides (2013)
Histone H2B ubiquitylation and deubiquitylation in genomic regulation.
N C T Emre et al.
Cold Spring Harbor symposia on quantitative biology, 69, 289-299 (2005-08-25)
A Comprehensive View of the Epigenetic Landscape Part I: DNA Methylation, Passive and Active DNA Demethylation Pathways and Histone Variants
Anna Sadakierska-Chudy
Neurotoxicity Research, 27 (2015)
Mary Ann Osley
Briefings in functional genomics & proteomics, 5(3), 179-189 (2006-06-15)
Histone ubiquitylation has emerged as an important chromatin modification with roles in transcription and trans-histone methylation. In the past several years, there has been dramatic progress in the identification of factors that control ubiquitin attachment to the core histones H2A
John J Wyrick et al.
Biochimica et biophysica acta, 1789(1), 37-44 (2008-08-05)
In eukaryotic cells, the genome is packaged with histones H2A, H2B, H3, and H4 to form nucleosomes. Each of the histone proteins is extensively post-translationally modified, particularly in the flexible N-terminal histone tail domains. Curiously, while post-translational modifications in histone