SRP0145
PRMT5/MEP50 Active human
recombinant, expressed in FreeStyle™ 293-F cells, ≥60% (SDS-PAGE)
동의어(들):
Arginine methyltransferase 5, HMT1 hnRNP methyltransferase-like 5(HRMT1L5), ICln-binding protein (IBP72) 72 kDa, Jak-binding protein 1 (JBP1), shk1 kinase-binding protein 1 homolog (SKB1)
크기 선택
About This Item
추천 제품
생물학적 소스
human
재조합
expressed in FreeStyle™ 293-F cells
분석
≥60% (SDS-PAGE)
양식
aqueous solution
분자량
37.5 kDa (MEP50)
73 kDa (PRMT5)
포장
pkg of 20 μg
제조업체/상표
Sigma-Aldrich
저장 조건
avoid repeated freeze/thaw cycles
농도
>0.02 mg/mL
기술
inhibition assay: suitable
solubility
water: soluble
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
응용 분야
life science and biopharma
배송 상태
dry ice
저장 온도
−70°C
유전자 정보
human ... PRMT5(10419)
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
단위 정의
물리적 형태
제조 메모
법적 정보
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)