주요 문서
SRE0008
Sigma-Aldrich
Galactose-1-phosphate Uridyltransferase from galactose-adapted yeast
Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents, lyophilized powder, 20-60 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
동의어(들):
GALT, UDP glucose:α-D-galactose-1-phosphate uridyltransferase
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
40 UNITS
₩2,559,729
50 UNITS
₩3,588,939
₩2,559,729
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
40 UNITS
₩2,559,729
50 UNITS
₩3,588,939
About This Item
CAS Number:
효소 위원회 번호:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352204
NACRES:
NA.32
₩2,559,729
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
양식
lyophilized powder
특이 활성도
20-60 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
구성
Protein, 15-35%
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
외래 활성
6-phosphogluconate dehydrogenase ≤0.5%
UDP glucose pyrophosphorylase and galactokinase ≤0.2%
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
생화학적/생리학적 작용
Galactose-1-phosphate uridyltransferase catalyzes the conversion of UDP-glucose to galactose-1-phosphate and galactose-1-phosphate to UDP-glucose.
단위 정의
One unit will form 1.0 μmole of glucose 1-phosphate from UDP-glucose, galactose 1-phosphate and NADP+ per min at pH 8.7 at 25 °C as detected by a coupled system using phosphoglucomutase.
물리적 형태
Contains buffer salts as citrate and reduced glutathione
분석 메모
Protein determined by modified Warburg-Christian
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)