주요 문서
SML3537
Sigma-Aldrich
CK156
≥98% (HPLC)
동의어(들):
N-tert-Butyl-7,10-dioxa-13,17,18,21-tetraazatetracyclo[12.5.2.1²,⁶.0¹⁷,²⁰]docosa-1(20),2,4,6(22),14(21),15,18-heptaene-5-carboxamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 MG
₩170,317
25 MG
₩685,836
₩170,317
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 MG
₩170,317
25 MG
₩685,836
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21H25N5O3
Molecular Weight:
395.45
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
₩170,317
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)NC(C(C=C1)=C(OCCOCCNC2=N3)C=C1C4=C3N(C=C2)N=C4)=O
InChI
1S/C21H25N5O3/c1-21(2,3)25-20(27)15-5-4-14-12-17(15)29-11-10-28-9-7-22-18-6-8-26-19(24-18)16(14)13-23-26/h4-6,8,12-13H,7,9-11H2,1-3H3,(H,22,24)(H,25,27)
InChI key
YCFFONJEHNSECY-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
CK156 is a potent and selective DRAK1 inhibitor (IC50 = 49 nM by cell-free radiometric assay, IC50 = 181 nM by cellular NanoBRET, KD = 21 nM by ITC, selectivity by a 468-kinase panel) with good selectivity over DRAK2 (61% inhibition at 1 μM, IC50 = 8 μM by NanoBRET).
Potent and selective DRAK1 (STK17A) inhibitor.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)