주요 문서
SML3262
Sigma-Aldrich
TG11-77 Hydrochloride
≥98% (HPLC)
동의어(들):
2-((4,6-dimethylpyridin-2-yl)amino)- N-(2-(2-methyl-lH-indol-3-yl)ethyl)pyrimidine-5-carboxamide Hydrochloride, 2-[(4,6-dimethyl-2-pyridinyl)amino]-N-[2-(2-methyl-1H-indol-3-yl)ethyl]- 5-pyrimidinecarboxamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 MG
₩125,251
25 MG
₩504,049
₩125,251
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 MG
₩125,251
25 MG
₩504,049
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C23H24N6O·HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
436.94
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
₩125,251
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
저장 조건
desiccated
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
생화학적/생리학적 작용
Brain-permeable, potent and selective EP2 receptor antagonist
TG11-77 is a brain-permeable, water soluble, highly potent, and selective EP2 receptor antagonist. TG11-77 suppress inflammatory gene expression induced by EP2 activation in a microglial cell line. TG11-77 is useful for study CNS diseases in rodent models.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Potent, selective, water soluble, brain-permeable EP2 receptor antagonist for use in central nervous system disease models.
Radhika Amaradhi, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 63(3), 1032-1050 (2020)