주요 문서
SML3235
Sigma-Aldrich
SG-005 Hydrochloride
≥98% (HPLC)
동의어(들):
(±)-7-(Benzyloxy)-1-(4-(benzyloxy)benzyl)-6-methoxy-2-methyl-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline Hydrochloride, 1,2,3,4-tetrahydro-6-methoxy-2-methyl-7-(phenylmethoxy)-1-[[4-(phenylmethoxy)phenyl]methyl]-isoquinoline hydrochloride (1:1)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 MG
₩171,129
25 MG
₩687,663
₩171,129
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 MG
₩171,129
25 MG
₩687,663
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C32H33NO3 ·HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
516.07
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
₩171,129
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
저장 조건
desiccated
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
관련 카테고리
생화학적/생리학적 작용
SG-005, a tetrandrine derivative, is a potent and selective inhibitor of two-pore channel 2 (TPC2) that exhibits antiproliferative properties against cancer cells.
potent and selective inhibitor of two-pore channel 2 (TPC2) that exhibits antiproliferative properties against cancer cells
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)