분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to off-white
solubility
DMSO: >15 mg/mL
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCCCCCNC(=O)N1C=C(F)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C11H16FN3O3/c1-2-3-4-5-6-13-10(17)15-7-8(12)9(16)14-11(15)18/h7H,2-6H2,1H3,(H,13,17)(H,14,16,18)
InChI key
AOCCBINRVIKJHY-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)