주요 문서
SML3139
Sigma-Aldrich
ITE
≥98% (HPLC)
동의어(들):
2-(1′H-Indole-3′-carbonyl)thiazole-4-carboxylic acid methyl ester, 2-(1H-Indole­3-carbonyl)thiazole­-4-­carboxylic acid methyl ester, Methyl 2-(1H-indole-3-carbonyl)thiazole-4-carboxylate, 2-(1’H-Indole-3′-carbonyl)-thiazole-4-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 MG
₩102,617
25 MG
₩414,120
₩102,617
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 MG
₩102,617
25 MG
₩414,120
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H10N2O3S
CAS Number:
Molecular Weight:
286.31
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
₩102,617
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COC(=O)c1csc(n1)C(=O)c2c[nH]c3ccccc23
InChI
1S/C14H10N2O3S/c1-19-14(18)11-7-20-13(16-11)12(17)9-6-15-10-5-3-2-4-8(9)10/h2-7,15H,1H3
InChI key
KDDXOGDIPZSCTM-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
Endogenous ligand identified for aryl hydrocarbon receptor (AHR); ligand inducible transcription factor.
ITE is an endogenous aryl hydrocarbon (Ah) receptor (AhR) agonist with broad-spectrum species reactivity and 5-fold higher potency than beta-naphthoflavone (by cell-based reporter assay). ITE upregulates CYP1A1/downregulates AhR in Hepa cells (0.1-5 μM), and induces fetus AhR activation in pregnant mice in vivo (1.4mg ITE/mL DMSO/kg bw i.v. on gestation day/GD 14, fetal AhR activation assessed on GD15).
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)