주요 문서
SML3128
Sigma-Aldrich
HU-308
≥95% (HPLC)
동의어(들):
(1S,4S,5S)-4-[4-(1,1-Dimethylheptyl)-2,6-dimethoxyphenyl]-6,6-dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene-2-methanol, HU308
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 MG
₩206,451
25 MG
₩829,458
₩206,451
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 MG
₩206,451
25 MG
₩829,458
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C27H42O3
CAS Number:
Molecular Weight:
414.62
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
₩206,451
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥95% (HPLC)
광학 활성
[α]/D 180.0 to 130.0°, c = 0.5 in chloroform-d
저장 조건
desiccated
색상
white to dark beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
−70°C
SMILES string
CCCCCCC(C)(C1=CC(OC)=C(C(OC)=C1)[C@]2(C=C([C@@H]3C(C)([C@H]2C3)C)CO)[H])C
InChI
1S/C27H42O3/c1-8-9-10-11-12-26(2,3)19-14-23(29-6)25(24(15-19)30-7)20-13-18(17-28)21-16-22(20)27(21,4)5/h13-15,20-22,28H,8-12,16-17H2,1-7H3/t20-,21+,22-/m0/s1
InChI key
CFMRIVODIXTERW-BDTNDASRSA-N
생화학적/생리학적 작용
CB2 Cannabinoid receptor agonist
HU-308 is a potent, selective agonist of the cannabinoid receptor CB2. The Ki values for CB2 vs. CB1 are 22.7nM and >10 mM, respectively. HU-308 has anti-inflammatory and neuroprotective properties, and reduces liver damage in a hepatic ischemia/reperfusion injury model.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)