주요 문서
B5435
Sigma-Aldrich
BIA 2-093
≥98% (HPLC), solid
동의어(들):
S-(−)-10-Acetoxy-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
10 MG
₩262,276
₩262,276
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
10 MG
₩262,276
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C17H16N2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
296.32
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
₩262,276
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
분석
≥98% (HPLC)
양식
solid
색상
white
solubility
DMSO: ~21 mg/mL
H2O: insoluble
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(=O)O[C@H]1Cc2ccccc2N(C(N)=O)c3ccccc13
InChI
1S/C17H16N2O3/c1-11(20)22-16-10-12-6-2-4-8-14(12)19(17(18)21)15-9-5-3-7-13(15)16/h2-9,16H,10H2,1H3,(H2,18,21)/t16-/m0/s1
InChI key
QIALRBLEEWJACW-INIZCTEOSA-N
생화학적/생리학적 작용
Blocker of voltage-gated sodium channels; significantly blocks excitatory amino acid (glutamate and aspartate) release.
Blocks voltage-gated sodium channels and excitatory amino acid release.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
M J Bonifácio et al.
Epilepsia, 42(5), 600-608 (2001-05-31)
BIA 2-093 [(S)-(-)-10-acetoxy-10,11-dihydro-5H-dibenz/b,f/azepine-5-carboxamide] is endowed with an anticonvulsant potency similar to that of carbamazepine (CBZ), but produces less cognitive and motor impairment. This study evaluated whether voltage-gated sodium channels (VGSCs) are a primary locus for the action of BIA 2-093.
António Parada et al.
Neurochemistry international, 40(5), 435-440 (2002-02-01)
(S)-(-)-10-acetoxy-10,11-dihydro-5H-dibenz/b,f/azepine-5-carboxamide (BIA 2-093) is endowed with high anticonvulsant activity and shares with carbamazepine (CBZ) and oxcarbazepine (OXC) the capability to inhibit voltage-gated sodium channels (VGSC). The present study was aimed to compare the effects of BIA 2-093, CBZ and OXC
Sara Krarup et al.
European journal of pharmacology, 886, 173413-173413 (2020-08-08)
The antiepileptic sodium channel blocker, carbamazepine, has long been known to be able to attenuate cAMP signals. This could be of clinical importance since cAMP signaling has been shown to be involved in epileptogenesis and seizures. However, no information on