주요 문서
SML2801
Sigma-Aldrich
Isoforskolin
≥95% (HPLC)
동의어(들):
6-Acetyl-7-deacetylforskolin, (3R,6S,6aS)-6-(acetyloxy)-3-ethenyldodecahydro-5S,10S,10bS-trihydroxy-3,4aR,7,7,10aR-pentamethyl-1H-naphtho[2,1-b]pyran-1-one, Coleonol B, 6β-Acetoxy-1α,7β,9α-trihydroxy-8,13-epoxy-labd-14-en-11-one, Isoforskolin
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 MG
₩102,312
25 MG
₩492,884
₩102,312
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 MG
₩102,312
25 MG
₩492,884
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C22H34O7
CAS Number:
Molecular Weight:
410.50
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
₩102,312
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥95% (HPLC)
양식
powder
광학 활성
[α]/D -8 to -5°, c = 0.5 in chloroform-d
색상
white to beige
solubility
DMF:H2O (9:1): 2 mg/mL, clear
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(=O)O[C@@H]1[C@H](O)[C@@]2(C)O[C@](C)(CC(=O)[C@]2(O)[C@@]3(C)[C@@H](O)CCC(C)(C)C13)C=C
InChI
1S/C22H34O7/c1-8-19(5)11-14(25)22(27)20(6)13(24)9-10-18(3,4)16(20)15(28-12(2)23)17(26)21(22,7)29-19/h8,13,15-17,24,26-27H,1,9-11H2,2-7H3/t13-,15-,16?,17-,19-,20-,21+,22-/m0/s1
InChI key
CLOQVZCSBYBUPB-VDCUXWMXSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
Isoforskolin is a naturally occurring diterpene with anti-inflammatory activity. It has been shown to downregulate the expression of proinflammatory compounds. In an experimental mouse model of Lyme Disease induced arthritis isoforskolin downregulated the transcription and expression of TNF-α and IL-6 induced by recombinant Borrelia burgdorferi basic membrane protein A (rBmpA). In a rat asthmatic model isoforskolin down-regulated production of transforming growth factor β1 (TGF-β1) and interleukin-1β (IL-1β) which was accompanied by inhibition of inflammation and airway remodeling.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)