주요 문서
SML2636
Sigma-Aldrich
Sb4
≥98% (HPLC)
동의어(들):
2-[[(4-Bromophenyl)methyl]thio]benzoxazole, BMP signaling agonist Sb4
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 MG
₩106,575
25 MG
₩429,548
₩106,575
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 MG
₩106,575
25 MG
₩429,548
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H10BrNOS
CAS Number:
Molecular Weight:
320.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
₩106,575
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
기존과 동일한 품질을 인하된 가격으로 - 어려운 예산 상황을 머크와 함께 극복하세요
벌크 견적 요청
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
BrC1=CC=C(CSC2=NC3=C(C=CC=C3)O2)C=C1
InChI
1S/C14H10BrNOS/c15-11-7-5-10(6-8-11)9-18-14-16-12-3-1-2-4-13(12)17-14/h1-8H,9H2
InChI key
JDVOIBFEFVKUPL-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
Cell penetrant, potent bone morphogenetic protein (BMP) signaling agonist that rapidly activate BMP in human renal cells (HEK293)
Sb4 is a cell penetrant, potent bone morphogenetic protein (BMP) signaling agonist that rapidly activate BMP in human renal cells (HEK293). Sb4 activates BMP by stabilization of intracellular p-SMAD-1/5/9. Apparently activation of the BMP pathway by sb4 cannot be reversed by inhibition of Noggin or type I BMP kinase inhibitors
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Shayna T J Bradford et al.
The Journal of biological chemistry, 294(9), 3125-3136 (2019-01-04)
Bone morphogenetic protein (BMP) signaling is critical in renal development and disease. In animal models of chronic kidney disease (CKD), re-activation of BMP signaling is reported to be protective by promoting renal repair and regeneration. Clinical use of recombinant BMPs