SML2486
Peramivir trihydrate
≥98% (HPLC)
동의어(들):
(1S,2S,3R,4R)-3-[(1S)-1-(Acetylamino)-2-ethylbutyl]-4-[(aminoiminomethyl)amino]-2-hydroxycyclopentanecarboxylic acid trihydrate
크기 선택
About This Item
추천 제품
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
광학 활성
[α]/D -125 to -145°, c = 0.1 in H2O
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
N([C@H]1[C@@H]([C@@H]([C@H](C1)C(=O)O)O)[C@@H](NC(=O)C)C(CC)CC)C(=N)N.O.O.O
InChI
1S/C15H28N4O4.3H2O/c1-4-8(5-2)12(18-7(3)20)11-10(19-15(16)17)6-9(13(11)21)14(22)23;;;/h8-13,21H,4-6H2,1-3H3,(H,18,20)(H,22,23)(H4,16,17,19);3*1H2/t9-,10+,11+,12-,13+;;;/m0.../s1
InChI key
RFUCJKFZFXNIGB-ZBBHRWOZSA-N
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터