주요 문서
SML2353
Sigma-Aldrich
GPR39-C3
≥98% (HPLC)
동의어(들):
N-[3-Chloro-4-[[[2-(methylamino)-6-(2-pyridinyl)-4-pyrimidinyl]amino]methyl]phenyl]methanesulfonamide, TC G-1008, TC-G-1008
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 MG
₩116,725
25 MG
₩469,945
₩116,725
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 MG
₩116,725
25 MG
₩469,945
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H19ClN6O2S
CAS Number:
Molecular Weight:
418.90
UNSPSC 코드:
12352200
₩116,725
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CNC1=NC(C2=CC=CC=N2)=CC(NCC3=C(Cl)C=C(NS(C)(=O)=O)C=C3)=N1
InChI
1S/C18H19ClN6O2S/c1-20-18-23-16(15-5-3-4-8-21-15)10-17(24-18)22-11-12-6-7-13(9-14(12)19)25-28(2,26)27/h3-10,25H,11H2,1-2H3,(H2,20,22,23,24)
InChI key
DRSZMILOMUPIBJ-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
GPR39-C3 (TC-G-1008) is an orally available, potent and selective potent agonist of GPR39 that increases GLP-1 secretion in mice. GPR39-C3 exhibits showing an antidepressant-like effect in the forced swim test in mice.
orally available, potent and selective potent agonist of GPR39
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)