주요 문서
SML2184
Sigma-Aldrich
Kevetrin hydrochloride
≥98% (HPLC)
동의어(들):
Kevetrin hydrochloride, 4-Isothioureidobutyronitrile hydrochloride, Carbamimidothioic acid 3-cyanopropyl ester hydrochloride, NSC 525990 HCl
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 MG
₩115,507
25 MG
₩438,988
₩115,507
예상 입고일2025년 4월 25일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 MG
₩115,507
25 MG
₩438,988
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H9N3S · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
179.67
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
₩115,507
예상 입고일2025년 4월 25일세부사항
벌크 견적 요청
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
저장 조건
desiccated
색상
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
저장 온도
−20°C
SMILES string
NC(SCCCC#N)=N.Cl
InChI
1S/C5H9N3S.ClH/c6-3-1-2-4-9-5(7)8;/h1-2,4H2,(H3,7,8);1H
InChI key
NCXJZJFDQMKRKM-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
Kevetrin is an activator/stabilizer of wild type p53 tumor suppressor protein in human lung carcinoma and ovarian cancer cells that induces cell cycle arrest and apoptosis. Additionally Kevetrin down-regulates oncogenic mutant p53 in OVCAR-3 ovarian cancer cells. Kevetrin inhibits tumor growth in xenograft model of ovarian cancer.
wild type p53 stabilizer
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)