주요 문서
SML1962
Sigma-Aldrich
IWP-O1
≥98% (HPLC)
동의어(들):
IWP-O1, 5-Phenyl-N-(5-phenylpyridin-2-yl)-4-(pyridin-4-yl)-1H-1,2,3-triazol-1-acetamide, IWP-01
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 MG
₩229,898
₩229,898
예상 입고일2025년 3월 20일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 MG
₩229,898
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C26H20N6O
CAS Number:
Molecular Weight:
432.48
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
₩229,898
예상 입고일2025년 3월 20일세부사항
벌크 견적 요청
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[n]3(nnc(c3c5ccccc5)c4ccncc4)CC(=O)Nc1ncc(cc1)c2ccccc2
InChI key
GYYDQHBKIHQHEB-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
IWP-O1 is an inhibitor of Porcupine (Porcn), an acyl (palmitoyl) transferase essential for secretion of Wnt proteins and involved in both embryonic development and tumor progression. IWP-O1 has good metabolic stability and is extremely potent, exhibiting an EC50 value of 80 pM in a cultured cell reporter assay of Wnt signaling.
Porcn Inhibitor
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)