SML1814
3,6-DMAD hydrochloride
≥98% (HPLC)
동의어(들):
N9-(3-(Dimethylamino)propyl)-N3,N3,N6,N6-tetramethylacridine-3,6,9-triamine hydrochloride
크기 선택
₩178,945
크기 선택
About This Item
₩178,945
추천 제품
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
저장 조건
desiccated
색상
yellow to orange
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CN(C)CCCNC1=C2C(C=C(N(C)C)C=C2)=NC3=C1C=CC(N(C)C)=C3
InChI
1S/C22H31N5/c1-25(2)13-7-12-23-22-18-10-8-16(26(3)4)14-20(18)24-21-15-17(27(5)6)9-11-19(21)22/h8-11,14-15H,7,12-13H2,1-6H3,(H,23,24)
InChI key
UIWOQSJSDYDIQJ-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
활성 필터