SML1772
Givinostat hydrochloride hydrate
≥95% (HPLC)
동의어(들):
Diethyl-[6-(4-hydroxycarbamoyl-phenyl carbamoyloxymethyl)-naphthalen-2-yl methyl]-ammonium chloride, ITF2357, N-[4-[(Hydroxyamino)carbonyl]phenyl]-carbamic acid, [6-[(diethylamino)methyl]-2-naphthalenyl]methyl ester hydrochloride
크기 선택
분석
≥95% (HPLC)
양식
powder
저장 조건
desiccated
색상
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H]Cl.[H]O[H].CCN(CC)CC1=CC=C(C=C(COC(NC2=CC=C(C(NO)=O)C=C2)=O)C=C3)C3=C1
InChI
1S/C24H27N3O4.ClH.H2O/c1-3-27(4-2)15-17-5-7-21-14-18(6-8-20(21)13-17)16-31-24(29)25-22-11-9-19(10-12-22)23(28)26-30;;/h5-14,30H,3-4,15-16H2,1-2H3,(H,25,29)(H,26,28);1H;1H2
InChI key
FKGKZBBDJSKCIS-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)