SML1710
Talniflumate
≥98% (HPLC)
동의어(들):
2-[[3-(Trifluoromethyl)phenyl]amino]-3-pyridinecarboxylic acid 1,3-dihydro-3-oxo-1-isobenzofuranyl ester
크기 선택
₩148,089
출고 가능일2025년 4월 08일세부사항
크기 선택
About This Item
₩148,089
출고 가능일2025년 4월 08일세부사항
추천 제품
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
저장 온도
room temp
SMILES string
FC(F)(F)c1cc(ccc1)Nc2ncccc2C(=O)OC3OC(=O)c4c3cccc4
InChI
1S/C21H13F3N2O4/c22-21(23,24)12-5-3-6-13(11-12)26-17-16(9-4-10-25-17)19(28)30-20-15-8-2-1-7-14(15)18(27)29-20/h1-11,20H,(H,25,26)
InChI key
ANMLJLFWUCQGKZ-UHFFFAOYSA-N
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)