주요 문서
SML1186
Sigma-Aldrich
GGTI-286 dihydrochloride
≥90% (HPLC)
동의어(들):
(R)-N-[[5-[(2-Amino-3-mercaptopropyl)amino][1,1′-biphenyl]-2-yl]carbonyl]-L-lLeucine methyl ester dihydrochloride, GGTI 286 dihydrochloride, N-[[5-[[(2R)-2-Amino-3-mercaptopropyl]amino][1,1′-biphenyl]-2-yl]carbonyl]-L-leucine methyl ester dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 MG
₩264,712
25 MG
₩1,116,297
₩264,712
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 MG
₩264,712
25 MG
₩1,116,297
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C23H31N3O3S · 2HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
502.50
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
₩264,712
구입 가능 여부는 고객센터에 문의하십시오.
벌크 견적 요청
분석
≥90% (HPLC)
양식
powder
저장 조건
desiccated
색상
white to light brown
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
SC[C@H](N)CNc1cc(c(cc1)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)OC)c2ccccc2
InChI key
IENQPUVVSDIXCT-UTKZUKDTSA-N
생화학적/생리학적 작용
GGTI-286 is a cell permeable, potent and selective inhibitor of geranylgeranyltransferase I (GGTase I) that selectively disrupts oncogenic K-Ras4B. New study shows that GGTI-286 reduces nuclear localization of β-catenin.
GGTI-286 is a cell permeable, potent and selective inhibitor of geranylgeranyltransferase I (GGTase I). CAAX peptidomimetic.
기타 정보
Air sensitive; dessicant.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)