주요 문서
B85404
Sigma-Aldrich
1,4-Butanedithiol
97%
동의어(들):
1,4-Dimercaptobutane, Tetramethylene dimercaptan
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
5 G
₩169,201
25 G
₩572,562
₩169,201
출고 가능일2025년 4월 18일세부사항
벌크 견적 요청
크기 선택
보기 변경
5 G
₩169,201
25 G
₩572,562
About This Item
Linear Formula:
HS(CH2)4SH
CAS Number:
Molecular Weight:
122.25
Beilstein:
1697080
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
₩169,201
출고 가능일2025년 4월 18일세부사항
벌크 견적 요청
분석
97%
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.529 (lit.)
bp
105-106 °C/30 mmHg (lit.)
density
1.042 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[K+].[K+].[O-]S([O-])=O
InChI
1S/C4H10S2/c5-3-1-2-4-6/h5-6H,1-4H2
InChI key
SMTOKHQOVJRXLK-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Markus Muttenthaler et al.
Nature protocols, 10(7), 1067-1083 (2015-06-19)
Solid-phase peptide synthesis (SPPS) using tert-butyloxycarbonyl (Boc)/benzyl (Bzl) chemistry is an indispensable technique in many laboratories around the globe, and it provides peptides to the pharmaceutical industry and to thousands of scientists working in basic research. The Boc/Bzl strategy has